Print…
(+/-)-Thalidomide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, N-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)phthalimide
T2524-1G T2524-5G
TCIAT2524-1GEA 70 EUR
TCIAT2524-1G TCIAT2524-5G
(+/-)-Thalidomide ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
(+/-)-Thalidomide
Fórmula: C₁₃H₁₀N₂O₄
Número MDL : MFCD00153873
Número CAS: 50-35-1
EINECS: 200-031-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09255
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aa9fc2ba60b99466901bc4a1d8581788af11e85&vid=0aa9fc2ba60b99466901bc4a1d8581788af11e85&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %