Print…
Trifluorothymidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Trifluridine, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-(trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Trifluoromethyldeoxyuridine, 5-Trifluorothymidine
T2511-1G T2511-100MG
TCIAT2511-1GEA 515 EUR
TCIAT2511-1G TCIAT2511-100MG
Trifluorothymidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Trifluorothymidine
Fórmula: C₁₀H₁₁F₃N₂O₅
Ponto de Fusão: 189°C
Número MDL : MFCD00006534
Número CAS: 70-00-8
EINECS: 200-722-8
Merck Index: 14,09687
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +47.0 to +53.0 deg (C=1, H2O)