Print…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
T2491-1G T2491-5G
TCIAT2491-1GEA 105 EUR
TCIAT2491-1G TCIAT2491-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate ≥98.0% (por base de nitrogênio total)
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Fórmula: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11112189
Número CAS: 92052-29-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 160.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +9.0 deg (C=1, CHCl3)