Print…
1H,1H-Tridecafluoroheptyl iodide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1H,1H-Perfluoro-1-iodoheptane, 1H,1H-Tridecafluoro-1-iodoheptane, 1H,1H-Perfluoroheptyl Iodide
T2482-1G T2482-5G
TCIAT2482-1GEA 58 EUR
TCIAT2482-1G TCIAT2482-5G
1H,1H-Tridecafluoroheptyl iodide ≥95.0% (por GC)
1H,1H-Tridecafluoroheptyl iodide
Fórmula: C₇H₂F₁₃I
Peso Molecular: 459.98 g/mol
Número MDL : MFCD00233026
Número CAS: 212563-43-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %