Print…
Tetrafluorosuccinic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2478-1G T2478-5G
TCIAT2478-1GEA 54 EUR
TCIAT2478-1G TCIAT2478-5G
Tetrafluorosuccinic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Tetrafluorosuccinic anhydride
Fórmula: C₄F₄O₃
Ponto de ebulição: 55°C
Densidade: 1,62
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00037917
Número CAS: 699-30-9
EINECS: 211-832-0
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %