Print…
L-Threonine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2S,3R)-tert-Butyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, H-Thr-OtBu.HCl
T2435-1G T2435-5G
TCIAT2435-1GEA 84 EUR
TCIAT2435-1G TCIAT2435-5G
L-Threonine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
L-Threonine-tert-butyl ester hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₇NO₃
Número MDL : MFCD00672361
Número CAS: 69320-90-7
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -13.0 deg (C=1, CH3OH)