Print…
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T2429-1G T2429-5G
TCIAT2429-1GEA 42 EUR
TCIAT2429-1G TCIAT2429-5G
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate ≥97.0% (por GC)
Trimethyl-1,2,3-propanetricarboxylate
Fórmula: C₉H₁₄O₆
Ponto de ebulição: 150°C
Densidade: 1,18
Número MDL : MFCD00040552
Número CAS: 6138-26-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %