Print…
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
T2417-5G T2417-1G T2417-25G
TCIAT2417-5GEA 78 EUR
TCIAT2417-5G TCIAT2417-1G TCIAT2417-25G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) mistura cis- e trans- ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture)
Fórmula: C₈H₁₁F₃O₂
Peso Molecular: 196.17 g/mol
Número MDL : MFCD00220049
Número CAS: 95233-30-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca6135b1771a7803639fdf5f44d9fb04c3d328c9&vid=ca6135b1771a7803639fdf5f44d9fb04c3d328c9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %