Print…
N-(Trimethylsilyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: TMS Triflimide, [Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]trimethylsilane
T2392-1G T2392-5G
TCIAT2392-1GEA 69 EUR
TCIAT2392-1G TCIAT2392-5G
N-(Trimethylsilyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥97.0% (por análise titulométrica)
N-(Trimethylsilyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fórmula: C₅H₉F₆NO₄S₂Si
Peso Molecular: 353.33 g/mol
Ponto de ebulição: 115°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD10566930
Número CAS: 82113-66-4
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %