Print…
Tripropylene glycol diacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tri(propyleneglycol)diacrylate
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T2389-25G T2389-500G T2389-100G
TCIAT2389-25GEA 16 EUR
TCIAT2389-25G TCIAT2389-500G TCIAT2389-100G
Tripropylene glycol diacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizada
Tripropylene glycol diacrylate
Fórmula: C₁₅H₂₄O₆
Ponto de Inflamação: 172°C
Número MDL : MFCD00064598
Número CAS: 42978-66-5
EINECS: 256-032-2
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b20d4555637121601bd1e6c4cbac2cf69d0b696&vid=6b20d4555637121601bd1e6c4cbac2cf69d0b696&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomer)