Print…
Tris(4-nitrophenyl)amine ≥96.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2333-25G T2333-5G
TCIAT2333-25GEA 263 EUR
TCIAT2333-25G TCIAT2333-5G
Tris(4-nitrophenyl)amine ≥96.0% (por HPLC)
Tris(4-nitrophenyl)amine
Fórmula: C₁₈H₁₂N₄O₆
Peso Molecular: 380.32 g/mol
Ponto de Fusão: 280°C
Número MDL : MFCD00024636
Número CAS: 20440-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f8065f0673f0c868ac2ecd832078694ac926bc9&vid=6f8065f0673f0c868ac2ecd832078694ac926bc9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%