Print…
4,4',4''-Triaminotriphenylamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris(4-aminophenyl)amine
T2332-1G T2332-5G
TCIAT2332-1GEA 94 EUR
TCIAT2332-1G TCIAT2332-5G
4,4',4''-Triaminotriphenylamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4,4',4''-Triaminotriphenylamine
Fórmula: C₁₈H₁₈N₄
Peso Molecular: 290.38 g/mol
Ponto de Fusão: 230°C
Número MDL : MFCD00778301
Número CAS: 5981-09-9
EINECS: 227-791-7
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %