Print…
Tris(2-acryloyloxyethyl)isocyanurate ≥80.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Estabilizado com fenotiazina
T2325-25G T2325-500G
TCIAT2325-25GEA 16 EUR
TCIAT2325-25G TCIAT2325-500G
Tris(2-acryloyloxyethyl)isocyanurate ≥80.0% (por GC) estabilizado
Tris(2-acryloyloxyethyl)isocyanurate
Fórmula: C₁₈H₂₁N₃O₉
Número CAS: 40220-08-4
EINECS: 254-843-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %