Print…
Triamcinolone acetonide ≥98.0% (por HPLC e método UV)
Fornecedor: TCI
T2308-1G T2308-5G
TCIAT2308-1GEA 78 EUR
TCIAT2308-1G TCIAT2308-5G
Triamcinolone acetonide ≥98.0% (por HPLC e método UV)
Triamcinolone acetonide
Fórmula: C₂₄H₃₁FO₆
Peso Molecular: 434.504 g/mol
Ponto de Fusão: 294°C
Número MDL : MFCD00056834
Número CAS: 76-25-5
EINECS: 200-948-7
Merck Index: 14,09596
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) min. 98.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +100.0 to +107.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Dioxane almost transparency