Print…
5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene mistura de isômeros ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Trimethylsilylcyclopentadiene (mixture of isomers), (2,4-Cyclopentadien-1-yl)trimethylsilane
T2284-1G T2284-5G
TCIAT2284-1GEA 44 EUR
TCIAT2284-1G TCIAT2284-5G
5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene mistura de isômeros ≥97.0% (por GC)
5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene
Fórmula: C₈H₁₄Si
Peso Molecular: 138.29 g/mol
Ponto de ebulição: 140°C
Ponto de Fusão: –19°C
Ponto de Inflamação: 29°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00010666
Número CAS: 25134-15-0
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %