Print…
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine ≥98.0% (por HPLC, azoto total), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris(4-carbazol-9-ylphenyl)amine, 4,4',4''-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamine, Tris(4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl)amine, TCTA
T2274-200MG T2274-1G
TCIAT2274-200MGEA 50 EUR
TCIAT2274-200MG TCIAT2274-1G
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine ≥98.0% (por HPLC, azoto total), purificado por sublimação
4,4',4''-Tri-9-carbazolyltriphenylamine
Fórmula: C₅₄H₃₆N₄
Peso Molecular: 740.91 g/mol
Ponto de Fusão: 266°C
Número MDL : MFCD03093250
Número CAS: 139092-78-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bdebc3f59b6df6ba57d4a19ab04e1c39788865b&vid=679caa7b7f2050d082ed3b32d62867d4f792b17d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %