Print…
Tetradecyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acrylic Acid Tetradecyl Ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
T2265-25ML T2265-500ML
TCIAT2265-25MLEA 56 EUR
TCIAT2265-25ML TCIAT2265-500ML
Tetradecyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Tetradecyl acrylate
Fórmula: C₁₇H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 138°C
Ponto de Fusão: 14°C
Número MDL : MFCD00673244
Número CAS: 21643-42-5
EINECS: 244-491-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %