Print…
Trimethyl[3-(triethoxysilyl)propyl]ammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2246-25G T2246-5G
TCIAT2246-25GEA 620 EUR
TCIAT2246-25G TCIAT2246-5G
Trimethyl[3-(triethoxysilyl)propyl]ammonium chloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Trimethyl[3-(triethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Fórmula: C₁₂H₃₀ClNO₃Si
Peso Molecular: 299.91 g/mol
Número CAS: 84901-27-9
EINECS: 284-463-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %