Print…
Tetrahydrofurfuryl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl acrylate, Acrylic Acid Tetrahydrofurfuryl Ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
T2239-25G T2239-500G
TCIAT2239-25GEA 17 EUR
TCIAT2239-25G TCIAT2239-500G
Tetrahydrofurfuryl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizada
Tetrahydrofurfuryl acrylate
Fórmula: C₈H₁₂O₃
Peso Molecular: 156.18 g/mol
Ponto de ebulição: 87°C
Ponto de Inflamação: 95°C
Número MDL : MFCD00014516
Número CAS: 2399-48-6
EINECS: 219-268-7
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %