4-Bromoisophthalic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13152.06
A13152.14
A13152.22
A13152.06EA
84
EUR
A13152.06
A13152.14
A13152.22
4-Bromoisophthalic acid 96%
4-Bromoisophthalic acid
Purity: 96%
CAS No.: 6939-93-1
Molecular Formula: C8H5BrO4
Formula Weight: 245.03
Melting Point: 296-302°
Beilstein Reference: 1959392
Fórmula:
C₈H₅BrO₄ Ponto de Fusão: 296…302 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002404 Número CAS: 6939-93-1 EINECS: 230-078-3 |