Print…
Trisodium-N-(1-carboxylatoethyl)iminodiacetate hydrate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
T2202-25G T2202-500G
TCIAT2202-25GEA 17 EUR
TCIAT2202-25G TCIAT2202-500G
Trisodium-N-(1-carboxylatoethyl)iminodiacetate hydrate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Trisodium-N-(1-carboxylatoethyl)iminodiacetate hydrate
Fórmula: C₇H₁₁NO₆
Número CAS: 164462-16-2
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 5.0 to 13.0 %