Print…
Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulphonic acid trisodium salt ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2187-1G T2187-5G
TCIAT2187-1GEA 47 EUR
TCIAT2187-1G TCIAT2187-5G
Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulphonic acid trisodium salt ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulphonic acid trisodium salt
Fórmula: C₁₈H₁₂Na₃O₉PS₃
Número MDL : MFCD00145472
Número CAS: 63995-70-0
EINECS: 264-596-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f6e8a086ef39c0ff54a8ab615224bce5495d82b&vid=c5890f8ee4a890c49715e5e25e0ba6806841e96e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %