Print…
Sulphur trioxide triethylamine complex ≥96.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2136-25G T2136-5G
TCIAT2136-25GEA 133 EUR
TCIAT2136-25G TCIAT2136-5G
Sulphur trioxide triethylamine complex ≥96.0% (por base de nitrogênio total)
Sulphur trioxide triethylamine complex
Fórmula: C₆H₁₅NO₃S
Ponto de Fusão: 93°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 761-01-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %