Print…
1-(Trifluoroacetyl)piperidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Trifluoroacetyl Piperidine
T2087-25G T2087-5G
TCIAT2087-25GEA 177 EUR
TCIAT2087-25G TCIAT2087-5G
1-(Trifluoroacetyl)piperidine ≥98.0% (por GC)
1-(Trifluoroacetyl)piperidine
Fórmula: C₇H₁₀F₃NO
Peso Molecular: 181.16 g/mol
Ponto de ebulição: 77°C
Ponto de Inflamação: 76°C
Número MDL : MFCD00466213
Número CAS: 340-07-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %