Print…
1,3,4,6-Tetrakis(methoxymethyl)glycoluril ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3,4,6-Tetrakis(methoxymethyl)tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione
T2058-25G T2058-5G
TCIAT2058-25GEA 98 EUR
TCIAT2058-25G TCIAT2058-5G
1,3,4,6-Tetrakis(methoxymethyl)glycoluril ≥98.0% (por base de azoto total)
1,3,4,6-Tetrakis(methoxymethyl)glycoluril
Fórmula: C₁₂H₂₂N₄O₆
Peso Molecular: 318.33 g/mol
Número MDL : MFCD00402438
Número CAS: 17464-88-9
EINECS: 241-480-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C