Print…
1,1,1',1'-Tetramethyl-4,4'-(methylenedi-p-phenylene)disemicarbazide ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N,N'-(Methylenebis(4,1-phenylene))bis(2,2-dimethylhydrazinecarboxamide), Bis[4-[3-(dimethylamino)ureido]phenyl]methane
T2051-25G T2051-500G
TCIAT2051-25GEA 26 EUR
TCIAT2051-25G TCIAT2051-500G
1,1,1',1'-Tetramethyl-4,4'-(methylenedi-p-phenylene)disemicarbazide ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,1,1',1'-Tetramethyl-4,4'-(methylenedi-p-phenylene)disemicarbazide
Fórmula: C₁₉H₂₆N₆O₂
Peso Molecular: 370.46 g/mol
Número MDL : MFCD00525631
Número CAS: 85095-61-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 174.0 to 179.0 deg-C