Print…
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranose ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
T2047-25G T2047-5G
TCIAT2047-25GEA 289 EUR
TCIAT2047-25G TCIAT2047-5G
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-β-D-glucopyranose ≥97.0% (por HPLC)
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranose
Fórmula: C₂₂H₂₃NO₁₁
Ponto de Fusão: 200°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00080781
Número CAS: 10022-13-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +66.0 to +70.0 deg (C=1, CHCl3)