Print…
Tri-p-tolylsulphonium trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tris(4-methylphenyl)sulphonium Trifluoromethanesulphonate, Tri-p-tolylsulphonium Triflate
T2042-1G T2042-5G
TCIAT2042-1GEA 78 EUR
TCIAT2042-1G TCIAT2042-5G
Tri-p-tolylsulphonium trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tri-p-tolylsulphonium trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₂₂H₂₁F₃O₃S₂
Peso Molecular: 454.52 g/mol
Ponto de Fusão: 106°C
Número MDL : MFCD06797188
Número CAS: 127820-38-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
Melting point 105.0 to 111.0 deg-C