Print…
Tri-o-tolylbismuthine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
T1970-5G T1970-1G
TCIAT1970-5GEA 119 EUR
TCIAT1970-5G TCIAT1970-1G
Tri-o-tolylbismuthine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Tri-o-tolylbismuthine
Fórmula: C₂₁H₂₁Bi
Número MDL : MFCD00123270
Número CAS: 10050-08-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efadd8fa2bdbee608206a83ca99b842bd342ca4e&vid=efadd8fa2bdbee608206a83ca99b842bd342ca4e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Solubility in THF almost transparency