Print…
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dichlorotris(2-methoxyphenyl)bismuth
T1956-1G T1956-5G
TCIAT1956-1GEA 208 EUR
TCIAT1956-1G TCIAT1956-5G
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth dichloride
Fórmula: C₂₁H₂₁BiCl₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04038429
Número CAS: 121899-81-8
Encomendar
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %