Print…
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
T1944-25G T1944-250G
TCIAT1944-25GEA 79 EUR
TCIAT1944-25G TCIAT1944-250G
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate ≥98.0% (por HPLC)
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Fórmula: C₂₂H₂₁O₂P
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009183
Número CAS: 1099-45-2
EINECS: 214-151-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C