Print…
2,4,6-Tri(4-pyridyl)-1,3,5-triazine ≥97.0% (por base de azoto total), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Atenção
T1937-1G T1937-5G
TCIAT1937-1GEA 79 EUR
TCIAT1937-1G TCIAT1937-5G
2,4,6-Tri(4-pyridyl)-1,3,5-triazine ≥97.0% (por base de azoto total), purificado por sublimação
2,4,6-Tri(4-pyridyl)-1,3,5-triazine
Fórmula: C₁₈H₁₂N₆
Número MDL : MFCD00129048
Número CAS: 42333-78-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %