Print…
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea ≥94.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1915-25G T1915-250G
TCIAT1915-25GEA 30 EUR
TCIAT1915-25G TCIAT1915-250G
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea ≥94.0% (por base de nitrogênio total)
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea
Fórmula: C₇H₁₈N₂O₄Si
Ponto de Inflamação: 98°C
Número MDL : MFCD00216654
Número CAS: 23843-64-3
EINECS: 245-904-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 94.0 %