Print…
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid
T1902-1G T1902-5G
TCIAT1902-1GEA 36 EUR
TCIAT1902-1G TCIAT1902-5G
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Fórmula: C₄H₅F₃O₃
Peso Molecular: 158.08 g/mol
Ponto de ebulição: 189°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00190646
Número CAS: 374-35-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency