Print…
3,4,5-Tris(benzyloxy)benzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1869-5G T1869-25G
TCIAT1869-5GEA 142 EUR
TCIAT1869-5G TCIAT1869-25G
3,4,5-Tris(benzyloxy)benzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3,4,5-Tris(benzyloxy)benzoic acid
Fórmula: C₂₈H₂₄O₅
Número MDL : MFCD00825832
Número CAS: 1486-48-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4139e99d93d1d9f91ef50775d58a67c969f7b64&vid=b4139e99d93d1d9f91ef50775d58a67c969f7b64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 198.0 deg-C