Print…
(1R)-(-)-Thiocamphor ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1863-5G T1863-1G
TCIAT1863-5GEA 220 EUR
TCIAT1863-5G TCIAT1863-1G
(1R)-(-)-Thiocamphor ≥97.0% (por GC)
(1R)-(-)-Thiocamphor
Fórmula: C₁₀H₁₆S
Número MDL : MFCD00074855
Número CAS: 53402-10-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d846ac2e42f981bf17d457c57cc8883ae824cab7&vid=d846ac2e42f981bf17d457c57cc8883ae824cab7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -25.0 deg (C=3, EtOAc)