Print…
N,N',N''-Triphenyl-1,3,5-benzenetriamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3,5-Tris(phenylamino)benzene
T1831-25G T1831-5G
TCIAT1831-25GEA 317 EUR
TCIAT1831-25G TCIAT1831-5G
N,N',N''-Triphenyl-1,3,5-benzenetriamine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N,N',N''-Triphenyl-1,3,5-benzenetriamine
Fórmula: C₂₄H₂₁N₃
Número MDL : MFCD01463903
Número CAS: 102664-66-4
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %