Print…
Dimethyl tetrahydropyran-4,4-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Tetrahydropyran-4,4-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Tetrahydropyran-4,4-dicarboxylate
T1825-25G T1825-5G
TCIAT1825-25GEA 373 EUR
TCIAT1825-25G TCIAT1825-5G
Dimethyl tetrahydropyran-4,4-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl tetrahydropyran-4,4-dicarboxylate
Fórmula: C₉H₁₄O₅
Número MDL : MFCD02093499
Número CAS: 149777-00-4
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %