Print…
Tetracyclo[6.2.1.1(3,6).0(2,7)]dodec-4-ene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1817-1G T1817-25G T1817-5G
TCIAT1817-1GEA 81 EUR
TCIAT1817-1G TCIAT1817-25G TCIAT1817-5G
Tetracyclo[6.2.1.1(3,6).0(2,7)]dodec-4-ene ≥96.0% (por GC)
Tetracyclo[6.2.1.1(3,6).0(2,7)]dodec-4-ene
Fórmula: C₁₂H₁₆
Ponto de ebulição: 93°C
Número MDL : MFCD00213460
Número CAS: 21635-90-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %