Print…
3-(Trifluoroacetyl)indole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1809-1G T1809-5G
TCIAT1809-1GEA 49 EUR
TCIAT1809-1G TCIAT1809-5G
3-(Trifluoroacetyl)indole ≥98.0% (por GC)
3-(Trifluoroacetyl)indole
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO
Peso Molecular: 213.16 g/mol
Número MDL : MFCD00182114
Número CAS: 14618-45-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 216.0 deg-C