Print…
Terephthalamic acid ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1768-25G T1768-5G
TCIAT1768-25GEA 566 EUR
TCIAT1768-25G TCIAT1768-5G
Terephthalamic acid ≥95.0% (por HPLC)
Terephthalamic acid
Fórmula: C₈H₇NO₃
Ponto de Fusão: 248°C
Número MDL : MFCD00025482
Número CAS: 6051-43-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%