Print…
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
T1735-1G T1735-5G
TCIAT1735-1GEA 92 EUR
TCIAT1735-1G TCIAT1735-5G
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III) ≥95.0% (por análise titulométrica)
Tris(1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)(1,10-phenanthroline)europium(III)
Fórmula: C₅₇H₄₁EuN₂O₆
Número MDL : MFCD01321202
Número CAS: 17904-83-5
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 186.0 to 192.0 deg-C