Print…
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol, Tribromoneopentyl alcohol, Pentaerythritol tribromide, 2,2,2-Tris(bromomethyl)ethanol
T1687-25G T1687-500G
TCIAT1687-25GEA 20 EUR
TCIAT1687-25G TCIAT1687-500G
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Fórmula: C5H9Br3O
Ponto de ebulição: 131°C
Número MDL : MFCD00021982
Número CAS: 1522-92-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26754cba8718447f85c90f2ef44542d2ca024578&vid=26754cba8718447f85c90f2ef44542d2ca024578&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency