Print…
Tris(dibenzoylmethanato)iron ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
T1686-25G T1686-5G
TCIAT1686-25GEA 247 EUR
TCIAT1686-25G TCIAT1686-5G
Tris(dibenzoylmethanato)iron ≥97.0% (por análise titulométrica)
Tris(dibenzoylmethanato)iron
Fórmula: C₄₅H₃₃FeO₆
Número MDL : MFCD00192557
Número CAS: 14405-49-3
Encomendar
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %