Print…
N,N,O-Tris(trimethylsilyl)hydroxylamine ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1675-1G T1675-5G
TCIAT1675-1GEA 95 EUR
TCIAT1675-1G TCIAT1675-5G
N,N,O-Tris(trimethylsilyl)hydroxylamine ≥97.0% (por GC)
N,N,O-Tris(trimethylsilyl)hydroxylamine
Fórmula: C₉H₂₇NOSi₃
Peso Molecular: 249.58 g/mol
Ponto de ebulição: 128°C
Ponto de Fusão: –36°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01321190
Número CAS: 21023-20-1
UN: 1760
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fa3a272219a7bb05269d9bb85f695c094331822&vid=1fa3a272219a7bb05269d9bb85f695c094331822&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %