Print…
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1669-25G T1669-5G
TCIAT1669-25GEA 502 EUR
TCIAT1669-25G TCIAT1669-5G
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine ≥95.0% (por GC)
O-(Trimethylsilyl)hydroxylamine
Fórmula: C₃H₁₁NOSi
Ponto de ebulição: 105°C
Ponto de Inflamação: 12°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010872
Número CAS: 22737-36-6
UN: 2733
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %