Print…
Tri(2-thienyl)phosphine ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1666-1G T1666-5G
TCIAT1666-1GEA 84 EUR
TCIAT1666-1G TCIAT1666-5G
Tri(2-thienyl)phosphine ≥96.0% (por GC)
Tri(2-thienyl)phosphine
Fórmula: C₁₂H₉PS₃
Ponto de ebulição: 205°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00015471
Número CAS: 24171-89-9
EINECS: 246-059-8
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %