Titanocene bis(trifluoromethanesulphonate) ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
T1658-1G
T1658-100MG
TCIAT1658-1GEA
219
EUR
TCIAT1658-1G
TCIAT1658-100MG
Titanocene bis(trifluoromethanesulphonate) ≥97.0% (por análise titulométrica)
Titanocene bis(trifluoromethanesulphonate)
Fórmula:
C₁₂H₁₀F₆O₆S₂Ti |
Número MDL :
MFCD00192505 Número CAS: 76262-87-8 |
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 97.0 % |