Print…
Titanocene bis(trifluoromethanesulphonate) ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1658-1G T1658-100MG
TCIAT1658-1GEA 219 EUR
TCIAT1658-1G TCIAT1658-100MG
Titanocene bis(trifluoromethanesulphonate) ≥97.0% (por análise titulométrica)
Titanocene bis(trifluoromethanesulphonate)
Fórmula: C₁₂H₁₀F₆O₆S₂Ti
Número MDL : MFCD00192505
Número CAS: 76262-87-8
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %