Print…
Methyl L-tryptophanate hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Trp-OMe.HCl, H-Trp-OMe·HCl, L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
T1657-25G T1657-5G
TCIAT1657-25GEA 100 EUR
TCIAT1657-25G TCIAT1657-5G
Methyl L-tryptophanate hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Methyl L-tryptophanate hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₄N₂O₂·HCl
Número MDL : MFCD00066134
Número CAS: 7524-52-9
EINECS: 231-385-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +21.0 deg (C=5, Methanol)