Print…
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Tris(2,2'-bipyridyl)dichlororuthenium(II), Dichlorotris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II), Tris(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hexahydrate, Tris(2,2-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
T1655-1G T1655-5G
TCIAT1655-1GEA 96 EUR
TCIAT1655-1G TCIAT1655-5G
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tris(2,2'-bipyridyl)ruthenium(II) chloride hexahydrate
Fórmula: C₃₀H₃₆Cl₂N₆O₆Ru
Peso Molecular: 748.62 g/mol
Número MDL : MFCD00149670
Número CAS: 50525-27-4
Encomendar
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 12.0 to 15.0 %